Learn More
Dicloruro de M-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Descripción
m-Xylylene dichloride is used in pharmaceutical and used in medicine, brightener intermediates. α,α?-Dichloro-m-xylene is suitable for use in the synthesis of 1,7-bis(6-methoxy-2-formylphenyl)-1,7-dioxaheptane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El dicloruro de m-xilileno se utiliza en el sector farmacéutico y en medicina como abrillantador. El α,α′-dicloro-m-xileno es adecuado para usarlo en la síntesis de 1,7-bis(6-metoxi-2-formilfenil)-1,7-dioxaheptano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
El dicloruro de m-xilileno se utiliza en el sector farmacéutico y en medicina como abrillantador. El α,α′-dicloro-m-xileno es adecuado para usarlo en la síntesis de 1,7-bis(6-metoxi-2-formilfenil)-1,7-dioxaheptano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | m-Xylylene dichloride |
Punto de fusión | 33°C to 37°C |
Punto de ebullición | 250°C to 255°C |
Temperatura de inflamación | 144°C (291°F) |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2928 |
Beilstein | 2079898 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |