Learn More
m-Toluidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-201005
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
108-44-1
C7H9N
107.16
MFCD00007808
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
7934
3-metilanilina
CC1=CC=CC(N)=C1
108-44-1
C7H9N
107.16
MFCD00007808
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
m-toluidine, 3-toluidine, benzenamine, 3-methyl, 3-aminotoluene, m-methylaniline, m-tolylamine, m-toluidin, m-aminotoluene, m-methylbenzenamine, 3-methylbenzenamine
7934
3-metilanilina
CC1=CC=CC(N)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material m-Toluidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 203.0°C to 204.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NH2
Índice de refracción 1.5660 to 1.5680
Cantidad 5 mL
Beilstein 12,853
Índice Merck 15,9696
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2 g/100mL (20°C). Other solubilities: >50 g/100mL methanol, >50 g/100mL ethanol, soluble in ether, dmf and diluted acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino o líquido