Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11419612
Click to view available options
Cantidad:
250 g
800 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
108-39-4
C7H8O
108.14
MFCD00002302
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
3-Methylphenol
342
CHEBI:17231
3-metilfenol
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
108-39-4
C7H8O
108.14
MFCD00002302
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
3-Methylphenol
342
CHEBI:17231
3-metilfenol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El m-Cresol se utiliza en la preparación de resinas sintéticas como resinas fenol-formaldehído, desinfectantes y reveladores fotográficos. Se utiliza como disolvente industrial para disolver polímeros como la polianilina. Actúa como precursor de la vitamina E y el amilmetacresol antiséptico. Se utiliza como conservante de la insulina.
Solubilidad
Miscible con agua, dietiléter, cloroformo y etanol.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, ácidos fuertes, aluminio y aleaciones de aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material m-Cresol
Punto de fusión 11°C to 12°C
Punto de ebullición 202°C to 204°C
Número UN UN2076
Beilstein 506719
Índice Merck 14,2579
Información de solubilidad Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Olor Phenol-like
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 1.034
pH 5
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)