Learn More
m-Anisidine, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 104821000
Detalles adicionales : CAS : 536-90-3 Peso : 0.16020kg Transport : UN number : 2431 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10606482
  • 67.20€ / 100 ml
Fecha estimada de envío
20-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
536-90-3
123.15
NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
10824
COC1=CC=CC(=C1)N
C7H9NO
MFCD00007783
m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
3-methoxyaniline
Especificaciones
m-Anisidine
126°C
Glass bottle
1.102
Yellow to Brown
99%
98.5% min. (GC)
CH3OC6H4NH2
13,404
m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
3-methoxyaniline
10824
Liquid
1.1020g/mL
Authentic
1.5800 to 1.582
250°C to 251°C
100mL
536-90-3
C7H9NO
MFCD00007783
14,667
Solubility in water: 18g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids,soluble in alcohol,diethyl ether,acetone and,benzene
COC1=CC=CC(=C1)N
123.15
123.15
99%
Videos
SDS Documentos