Learn More
Thermo Scientific™ LyticBLAzer™-FRET B/G Kit, 10X
Los kits de sustrato LyticBLAzer™ -FRET B/G proporcionan un método ratiométrico de punto final para analizar la actividad de las betalactamasas en lisados celulares.
Marca:  Thermo Scientific™ K1150
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10473812
  • 1716.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El reactivo LyticBLAzer™ -FRET B/G combina componentes para lisis y detección en una única adición de reactivo, lo que da lugar a ensayo muy sencillo. Utilice LyticBLazer™ en instrumentos de lectura superior e inferior. Los kits de sustrato LyticBLAzer™ están disponibles en formatos homogéneos y no homogéneos (Figura 1), cada uno optimizado para una condición de ensayo diferente.
Ventajas del kit de sustrato LyticBLAzer™ FRET B/G:
• La lectura ratiométrica del indicador azul:verde reduce las respuestas positivas falsas al minimizar el ruido experimental
• Los componentes de lisis y detección integrados permiten su uso con instrumentos de fluorescencia de lectura superior o inferior
• El análisis de punto final y fluorescencia estable permiten tiempos de lectura más largos
Kit de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL:
El kit de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL proporciona un método no ratiométrico de punto final para analizar la actividad de las betalactamasas en lisados celulares. El reactivo LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL combina componentes para lisis y detección en una única adición de reactivo, lo que da lugar a ensayo muy sencillo. Utilice LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL en instrumentos de lectura superior e inferior. Los kits de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL están disponibles en formatos homogéneos y no homogéneos (Figura 1), cada uno optimizado para una condición de ensayo diferente.
Ventajas del kit de sustrato LyticBLAzer™ - BODIPY™ FL:
• La excitación del fluoróforo BODIPY™ evita las interferencias de fluorescencia causadas por contaminantes de la muestra como polvo, pelusa, etc.
• Las longitudes de onda de excitación y de emisión estándar son universalmente adaptables a todos los instrumentos de fluorescencia.
• Los componentes de lisis y detección integrados permiten su uso con instrumentos de fluorescencia de lectura superior o inferior.
• El análisis de punto final y fluorescencia estable permiten tiempos de lectura más largos.
Especificaciones
Especificaciones
LyticBLAzer™
10 kits
Fluorescente
15 mL
Fluorímetro, lector de microplacas
Kits homogéneosLyticBLAzer™: Los kits de carga homogéneos LyticBLAzer™-FRET B/G incluyen sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G, DMSO (para la solución A) y tampón de lisis homogéneo. El sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G (suministrado liofilizado) debe almacenarse a -20 °C y protegerse de la luz. El sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G también debe desecarse. El DMSO (para la solución A) y el tampón de lisis homogéneo deben almacenarse a una temperatura de entre 22 °C y 25 ° C, protegidos de la luz directa.
El kit de 150 ml es suficiente para 3750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl; el kit de 3,75 l es suficiente para 93 750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl. Las cantidades a granel de kits de carga están disponibles bajo pedido.
Kits estándar LyticBLAzer™: Los kits de carga LyticBLAzer™-FRET B/G incluyen sustrato LyticBLAzer™-FRET B/G, DMSO (para la solución A) y
Kits para el análisis de la actividad de las betalactamasas
LyticBLAzer™ -FRET B/G
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.