Learn More
Invitrogen™ LyticBLAzer™-FRET B/G Homogeneous Kit
Los kits de sustrato LyticBLAzer™ -FRET B/G proporcionan un método ratiométrico de punto final para analizar la actividad de las betalactamasas en lisados celulares.
1708.00€ - 32710.00€
Especificaciones
Línea de productos | LyticBLAzer™ |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro, lector de microplacas |
Contenido y almacenamiento | Kits homogéneosLyticBLAzer™: Los kits de carga homogéneos LyticBLAzer™-FRET B/G incluyen sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G, DMSO (para la solución A) y tampón de lisis homogéneo. El sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G (suministrado liofilizado) debe almacenarse a -20 °C y protegerse de la luz. El sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G también debe desecarse. El DMSO (para la solución A) y el tampón de lisis homogéneo deben almacenarse a una temperatura de entre 22 °C y 25 ° C, protegidos de la luz directa. El kit de 150 ml es suficiente para 3750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl; el kit de 3,75 l es suficiente para 93 750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl. Las cantidades a granel de kits de carga están disponibles bajo pedido. Kits estándar LyticBLAzer™: Los kits de carga LyticBLAzer™-FRET B/G incluyen sustrato LyticBLAzer™-FRET B/G, DMSO (para la solución A) y |
Método de detección | Fluorescente |
Tipo de producto | Kits para el análisis de la actividad de las betalactamasas |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11514936
|
Invitrogen™
K1148 |
150 mL |
1708.00€
150 ml |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10378572
|
Invitrogen™
K1149 |
3,75 L |
32710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El reactivo LyticBLAzer™ -FRET B/G combina componentes para lisis y detección en una única adición de reactivo, lo que da lugar a ensayo muy sencillo. Utilice LyticBLazer™ en instrumentos de lectura superior e inferior. Los kits de sustrato LyticBLAzer™ están disponibles en formatos homogéneos y no homogéneos (Figura 1), cada uno optimizado para una condición de ensayo diferente.
Ventajas del kit de sustrato LyticBLAzer™ FRET B/G:
• La lectura ratiométrica del indicador azul:verde reduce las respuestas positivas falsas al minimizar el ruido experimental
• Los componentes de lisis y detección integrados permiten su uso con instrumentos de fluorescencia de lectura superior o inferior
• El análisis de punto final y fluorescencia estable permiten tiempos de lectura más largos
Kit de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL:
El kit de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL proporciona un método no ratiométrico de punto final para analizar la actividad de las betalactamasas en lisados celulares. El reactivo LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL combina componentes para lisis y detección en una única adición de reactivo, lo que da lugar a ensayo muy sencillo. Utilice LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL en instrumentos de lectura superior e inferior. Los kits de sustrato LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL están disponibles en formatos homogéneos y no homogéneos (Figura 1), cada uno optimizado para una condición de ensayo diferente.
Ventajas del kit de sustrato LyticBLAzer™ - BODIPY™ FL:
• La excitación del fluoróforo BODIPY™ evita las interferencias de fluorescencia causadas por contaminantes de la muestra como polvo, pelusa, etc.
• Las longitudes de onda de excitación y de emisión estándar son universalmente adaptables a todos los instrumentos de fluorescencia.
• Los componentes de lisis y detección integrados permiten su uso con instrumentos de fluorescencia de lectura superior o inferior.
• El análisis de punto final y fluorescencia estable permiten tiempos de lectura más largos.
Especificaciones
LyticBLAzer™ | |
Kits homogéneosLyticBLAzer™: Los kits de carga homogéneos LyticBLAzer™-FRET B/G incluyen sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G, DMSO (para la solución A) y tampón de lisis homogéneo. El sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G (suministrado liofilizado) debe almacenarse a -20 °C y protegerse de la luz. El sustrato LyticBLAzer™_h-FRET B/G también debe desecarse. El DMSO (para la solución A) y el tampón de lisis homogéneo deben almacenarse a una temperatura de entre 22 °C y 25 ° C, protegidos de la luz directa. El kit de 150 ml es suficiente para 3750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl; el kit de 3,75 l es suficiente para 93 750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 40 µl. Las cantidades a granel de kits de carga están disponibles bajo pedido. Kits estándar LyticBLAzer™: Los kits de carga LyticBLAzer™-FRET B/G incluyen sustrato LyticBLAzer™-FRET B/G, DMSO (para la solución A) y |
|
Kits para el análisis de la actividad de las betalactamasas |
Fluorímetro, lector de microplacas | |
Fluorescente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.