Learn More
Melford Lysozyme from Chicken Egg White
Product Code. 30018449
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30018449 5 g 5g
30018447 1 g 1g
30018448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018449 Supplier Melford Supplier No. L381005.0
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Purified from chicken egg white, 2x crystallized, dialyzed and supplied as a salt free lyophilized powder.
Purified from chicken egg white, 2x crystallized, dialyzed and supplied as a salt free lyophilized powder.
Dry powder stable for 3 - 5 years when stored dry at 2°C to 8°C.
Stock solution is stable up to 3 days at 4°C and up to 1 year at -20°C.
Spezifikation
CAS 12650-88-3
Quantity 5 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.