Learn More
Invitrogen™ Lysis/Binding Buffer for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Beskrivelse
This Lysis/Binding Buffer is included in the following Dynabeads™ mRNA Purification kits (Cat. No. 61011, 61012, and 61021). It is made available separately for applications that require more Lysis/Binding Buffer than is provided in the kit.
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | 1 x 60 mL, store (at 2°C to 8°C) |
| Product Line | Dynabeads |
| Quantity | 1 x 60 mL |
| Shipping Condition | Room Temperature |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?