Learn More
[Lys3] Bombesin, Alfa Aesar™
For cellular and molecular biology applications
52.20€ - 180.00€
Especificaciones
Tipo de producto [Lys3] Bombesin
Peso molecular 1591.83
Requisitos de almacenamiento -30° to -10°C
Secuencia Glp-Gln-Lys-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
Formato Solid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15408159 SDS Ver documentos Alfa Aesar
J66697.M^
1mg 52.20€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-11-2019
Añadir a la cesta
15498149 SDS Ver documentos Alfa Aesar
J66697.#0
5mg 180.00€
5 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
[Lys3] Bombesin
-30° to -10°C
Solid
HPLC
1591.83
Glp-Gln-Lys-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
RUO
For Research Use Only