missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY6G6F Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 25872-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16814435

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

May play a role in the downstream signal transduction pathways involving GRB2 and GRB7.
Especificaciones

Especificaciones

LY6G6F
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5SQ64
C6orf21, G6f, LY6G6D, LY6G6F, NG32
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
259215
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
LY6G6F
Liquid
LY6G6F
LY6G6F Fusion Protein Ag22467
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados