Learn More
LY6G5C Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno LY6G5C
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16823125
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24633-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16813125
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24633-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
11714-1-AP can detect the protein and its dimer and tetramer.
LY6G5C belongs to a cluster of leukocyte antigen-6 (LY6) genes located in the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6. Members of the LY6 superfamily typically contain 70 to 80 amino acids, including 8 to 10 cysteines. Most LY6 proteins are attached to the cell surface by a glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor that is directly involved in signal transduction.
Especificaciones
Especificaciones
LY6G5C
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q5SRR4, Q8K1T5
114652, 80741
LY6G5C Fusion Protein Ag18812
Primary
-20°C
LY6G5C
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C6orf20, G5c, LY6G5C, LY6G5CA, LY6G5CB, NG33
LY6G5C
IgG
Antigen Affinity Chromatography