Learn More
Ly-6G Rat, V450, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB56-V450-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912228
  • 95.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
12-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Ly-6G
1A8
V450
XP_006521677
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
546644
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.