Learn More
Ly-6G Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB56-PCP55-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932218
  • 89.30€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
04-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Ly-6G
1A8
PerCP-Cyanine5.5
XP_006521677
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
546644
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.