missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly-6G Rat, PE, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 212.00€
Especificaciones
Antígeno | Ly-6G |
---|---|
Clon | RB6-8C5 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902468
|
EnquireBio
QAB77-PE-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992458
|
EnquireBio
QAB77-PE-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Ly-6G | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
17067 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
RB6-8C5 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001238984 | |
Ly6c1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |