missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6A/E (Sca-1) Rat anti-Mouse, Super Bright 645, Clone: D7, eBioscience™

Rat Monoclonal Antibody

141.00€ - 301.00€

Especificaciones

Clasificación Monoclonal
Monoclonal o policlonal Monoclonal
Primario o secundario Primary
Antígeno Ly-6A/E (Sca-1)
Conjugado Super Bright 645
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15903674 Ver documentos Invitrogen
64-5981-80
25 μg 141.00€
25 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
15913674 Ver documentos Invitrogen
64-5981-82
100 μg 301.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light. Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product No. 00-8222) (100 μL of cell sample + 100 μL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product No. 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4 degrees C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically. Excitation: 405 nm; Emission: 645 nm; Laser: Violet Laser Ly-6A/E molecules are implicated in the regulation of T cell activation.
Especificaciones

Especificaciones

Monoclonal
Primary
Super Bright 645
Monoclonal
Ly-6A/E (Sca-1)