Learn More
Cytiva Válvula manual LV-4
Se puede insertar en la trayectoria de flujo sin causar mezclas innecesarias o dilución de la muestra
Marca:  Cytiva 19-0017-01
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Código de producto. 12492300
  • 615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Hay disponibles dos series de válvulas manuales de baja presión, incluida la económica serie LV diseñada para sistemas de columna C (ver columnas C) y para otras aplicaciones a presiones de hasta 3 bar (0,3 MPa, 42 psi).
  • Una gama de válvulas manuales y automatizadas para satisfacer una variedad de requisitos de rendimiento.
  • Diseñadas para la biocompatibilidad y para proporcionar años de servicio fiable, cada una puede insertarse en la trayectoria del flujo sin causar mezclas innecesarias o dilución de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
3bar
1 mm