Learn More
Luzindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042266
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
117946-91-5
C19H20N2O
292.38
MFCD00672498
WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
luzindole, n-acetyl-2-benzyltryptamine, 2-benzyl-n-acetyltryptamine, n-2-2-benzyl-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, n-2-2-phenylmethyl-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, tocris-0877, n-acetyl-2-benzyl-tryptamine, acetamide, n-2-2-phenylmethyl-1h-indol-3-yl ethyl, n-2-2-benzylindol-3-yl ethyl acetamide
122162
N-[2-(2-bencil-1H-indol-3-il)etil]acetamida
CC(=O)NCCC1=C(CC2=CC=CC=C2)NC2=CC=CC=C12
117946-91-5
C19H20N2O
292.38
MFCD00672498
WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
luzindole, n-acetyl-2-benzyltryptamine, 2-benzyl-n-acetyltryptamine, n-2-2-benzyl-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, n-2-2-phenylmethyl-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, tocris-0877, n-acetyl-2-benzyl-tryptamine, acetamide, n-2-2-phenylmethyl-1h-indol-3-yl ethyl, n-2-2-benzylindol-3-yl ethyl acetamide
122162
N-[2-(2-bencil-1H-indol-3-il)etil]acetamida
CC(=O)NCCC1=C(CC2=CC=CC=C2)NC2=CC=CC=C12
Un antagonista del receptor de melatonina
Luzindole significantly antagonizes melatonin-mediated antinociception, suggesting that MEL-1B-R plays a further role as a mediator of melatonin modulation of pain signaling. It is used both in vitro and in vivo to evaluate the roles of melatonin receptor signaling in diverse pathways, including circadian rhythms, animal behavior, and melanophore response
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El luzindole antagoniza significativamente la antinocicepción mediada por melatonina, lo que sugiere que el MEL-1B-R desempeña un papel más importante como mediador de la modulación de la melatonina de la señalización del dolor. Se utiliza tanto in vitro como in vivo para evaluar los papeles de la señalización del receptor de melatonina en diversas vías, incluidos los ritmos circadianos, el comportamiento animal, y la respuesta al melanoforo.
Solubilidad
Soluble en DMSO (100 mm), etanol (100 mm), cloroformo, metanol y agua.
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Luzindole
Punto de fusión 44°C to 46°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO (100 mM),ethanol (100 mM),chloroform,methanol,and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo