Learn More
Polvo de lutecio, malla -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059197
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
7439-94-3
Lu
174.97
MFCD00011098
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
23929
CHEBI:33382
lutetium
[Lu]
7439-94-3
Lu
174.97
MFCD00011098
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
23929
CHEBI:33382
lutetium
[Lu]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lutetium powder
Color Plata
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3089
Cantidad 1 g
Porcentaje de pureza 99.9%
Tamaño de malla −40 Mesh
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Polvo