Learn More
Alfa Aesar™ Lutetium, plasma standard solution, Specpure™, Lu 10,000μg/mL
Marca: Alfa Aesar™ 035757.AD
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. | 50mL |
---|
MFCD00011098 |
Especificación
Lutetium plasma standard solution | |
MFCD00011098 | |
Lu2O3 in 5% HNO3 | |
Specpure™ |
Lu 10000μg/mL | |
UN3264 | |
Liquid | |
50mL |