Learn More
Lutetium(III) oxide, White powder, REacton™, 99.99% (REO), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 011256.14
Detalles adicionales : CAS : 12032-20-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376318
  • 722.00€ / 25 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
12032-20-1
Lu2O3
MFCD00011100
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Especificación
Lutetium(III) oxide
12032-20-1
Lu2O3
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Powder
White
Rare Earth Oxides Content
99.99% (REO)
MFCD00011100
397.94
Odorless
25g