Learn More
Alfa Aesar™ Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.995% (metals basis), REM 50ppm
Marca:  Alfa Aesar™ 010912.03
Detalles adicionales : CAS : 12032-20-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311438
  • 122.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
12032-20-1
MFCD00011100
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Especificación
Lutetium(III) oxide
12032-20-1
MFCD00011100
lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Powder
Reacton™
Odorless
2487°C
REM 50ppm
(metals basis)
14,5615
397.94
99.995%
9.420g/mL
Hygroscopic
1g