Learn More
Alfa Aesar™ Lutetium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 014568.06
Detalles adicionales : CAS : 100641-16-5 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1477 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312518
  • 214.00€ / 5 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
100641-16-5
378.994
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
16212852
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Lu+3]
H2LuN3O10
MFCD00150421
lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
lutetium(3+);trinitrate;hydrate
Especificación
Lutetium(III) nitrate hydrate
(REO)
Lu(NO3)3·xH2O
UN1477
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
lutetium(3+);trinitrate;hydrate
16212852
Crystalline Aggregates
Hygroscopic
5g
100641-16-5
H2LuN3O10
MFCD00150421
lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Lu+3]
378.994
360.98 (Anhydrous)
99.9%
White