Learn More
Cloruro de lutecio (III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), anhidro, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Descripción
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lutetium(III) chloride |
Punto de fusión | 905°C |
Color | Blanco a gris |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Fórmula lineal | LuCl3 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.33 |
Porcentaje de pureza | 99.90% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lutetium(III) chloride, anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.