Learn More
Cloruro de lutecio (III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), anhidro, ACROS Organics™
Catalog Number p-3212830
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
10099-66-8
Cl3Lu
281.33
MFCD00011099
10099-66-8
Cl3Lu
281.33
MFCD00011099
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) chloride
Punto de fusión 905°C
Color Blanco a gris
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal LuCl3
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.33
Porcentaje de pureza 99.90%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lutetium(III) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.