Learn More
(-)-Lupinina, 97 %
Catalog Number 11375005
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
486-70-4
C10H19NO
169.27
MFCD00213431
HDVAWXXJVMJBAR-VHSXEESVSA-N
lupinine, --lupinine, 1r,9ar-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, unii-33baj73u1f, octahydroquinolizine-1-methanol, 1r,9ar-octahydro-2h-quinolizin-1-ylmethanol, 1r-trans-octahydro-2h-quinolizine-1-methanol, 1r,2r-6-azabicyclo 4.4.0 dec-2-yl methan-1-ol, 1r,9ar-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, +/--lupinine
91461
CHEBI:28012
OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
486-70-4
C10H19NO
169.27
MFCD00213431
HDVAWXXJVMJBAR-VHSXEESVSA-N
lupinine, --lupinine, 1r,9ar-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, unii-33baj73u1f, octahydroquinolizine-1-methanol, 1r,9ar-octahydro-2h-quinolizin-1-ylmethanol, 1r-trans-octahydro-2h-quinolizine-1-methanol, 1r,2r-6-azabicyclo 4.4.0 dec-2-yl methan-1-ol, 1r,9ar-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, +/--lupinine
91461
CHEBI:28012
OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (-)-Lupinine
Punto de fusión 62°C to 65°C
Punto de ebullición 160°C to 164°C (4 mmHg)
Cantidad 500 mg
Número UN UN1544
Beilstein 80447
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,5609
Rotación óptica −26° (c=3 in Water)
Nombre IUPAC [(1R,9AR)-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahidro-1H-quinolizin-1-il]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.27
Porcentaje de pureza 97%