Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, fluorescein
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
254.00€ - 3570.00€
Especificaciones
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
13283179
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0381
250 reacciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13203189
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0383
1250 reacciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13213189
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0384
5000 reacciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13293179
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0382
500 reacciones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen Master Mixes are ready-to-use qPCR master mixes with color and premixed UDG optimized for SYBR Green chemistry using standard cycling protocols.
  • Blue master mix and Yellow Sample Buffer for easy pipetting
  • UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
  • Equal performance of blue and colorless master mixes
  • Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
  • Standard cycling protocols
  • Excellent qPCR performance
  • Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
  • Sensitivity: single copy detection
  • Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
  • Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
Especificaciones
Especificaciones
SYBR
qPCR
Estándar
Luminaris
qPCR, RT-qPCR en dos pasos
2 X
Alto
ADN polimerasa Taq
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Mezcla maestra para qPCR
2X
ADN, ADNbc
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.