Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
279.00€ - 4050.00€
Especificaciones
Método de detección | SYBR |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13243189
|
Thermo Scientific™
K0393 |
1250 reacciones |
1278.00€
1250 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13223189
|
Thermo Scientific™
K0391 |
250 reacciones |
279.00€
250 reacciones |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13233189
|
Thermo Scientific™
K0392 |
500 reacciones |
534.00€
500 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13253189
|
Thermo Scientific™
K0394 |
5000 reacciones |
4050.00€
5000 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen Master Mixes are ready-to-use qPCR master mixes with color and premixed UDG optimized for SYBR Green chemistry using standard cycling protocols.
- Blue master mix and Yellow Sample Buffer for easy pipetting
- UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
- Equal performance of blue and colorless master mixes
- Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
- Standard cycling protocols
- Excellent qPCR performance
- Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
- Sensitivity: single copy detection
- Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
- Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
Especificaciones
SYBR | |
qPCR | |
Estándar | |
Luminaris | |
qPCR, RT-qPCR en dos pasos | |
2 X |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Mezcla maestra para qPCR | |
2X | |
ADN, ADNbc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.