Learn More
Hamilton™ Luer Hub Tubing
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
12.00€ - 28.00€
Especificaciones
Tipo | Tubos de conducción |
---|---|
Cantidad de embalaje | 1/paq. |
Longitud global (métrico) | Personalizado |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11528853
|
Hamilton™
20926 |
Indicador 26 | 0,46 mm |
28.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11558843
|
Hamilton™
20916 |
Indicador 16 | 1,42 mm |
28.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11568843
|
Hamilton™
20917 |
Indicador 17 | 1,02 mm |
12.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11578873
|
Hamilton™
20941 |
3,175 mm | 1,59 mm |
18.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Available to fit a range of gauges
- Manufactured from durable and chemically resistant PTFE
- Tubing only; hubs available separately
Especificaciones
Tubos de conducción | |
1/paq. | |
Personalizado | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |