missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Luer Hub Tubing
Ideal for quickly connecting and disconnecting components with male luer locks.
Marca: Hamilton™ 20926
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Disponible en modelos que se ajustan a varios de calibres
- Fabricado con un PTFE duradero y resistente a los productos químicos
- Solo el tubo; arandelas disponibles por separado
Especificaciones
Tubos de conducción | |
0,46 mm | |
Indicador 26 | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
0,91 mm | |
1/paq. | |
Personalizado |