Learn More
Luciferase Rabbit anti-Renilla, Tag, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27986-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815945
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody detects the Luciferase protein of Photinus pyralis (Common eastern firefly) (Lampyris pyralis).
Luciferase produces green light with the wavelength of 562 nm. Luciferase catalyzes the reaction: D-firefly luciferin + O2 + ATP = firefly oxyluciferin + CO2 + AMP + diphosphate + light.
Especificaciones
Especificaciones
Luciferase
Polyclonal
Unconjugated
Luciferase, Luciferin 4-monooxygenase
Luciferase Fusion Protein Ag27633
150 μL
Primary
-20°C
Liquid
Tag
Western Blot
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Renilla