Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro de alarma modelo LT102
Marca: Dostmann Electronic™ 5020-0573
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Diseñado para supervisar refrigeradores de laboratorio | |
86 mm | |
LT102 | |
100 g | |
70°C | |
De -40°C a +70°C | |
Pantalla grande |
30 mm | |
1000 mm | |
Inserción premontada | |
Termómetro de alarma | |
-40°C | |
±0.5/±1/±2 °C | |
57 mm |