missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ LSM3 Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00027258-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108722

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH07055
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
37.3
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MADDVDQQQTTNTVEEPLDLIRLSLDERIYVKMRNDRELRGRLHAYDQHLNMILGDVEETVTTIEIDEETYEEIYKSTKRNIPMLFVRGDGVVLVAPPLRVG
SMX4/USS2/YLR438C
LSM3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
27258
LSM3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LSM3
Human
Recombinant
Solution
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales