Learn More
Invitrogen™ LRRK2 [R1441C] Human Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain.
2915.00€ - 13780.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_940980.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Peso molecular | 204.8kDa |
Requisitos de almacenamiento | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15337565
|
Invitrogen™
PR8752A |
100μg |
2915.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15498793
|
Invitrogen™
PV5859 |
1mg |
13780.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mutations in this gene have been associated with Parkinson 's disease, including the R1441C mutation in the GTPase domain.
Especificaciones
NP_940980.2 | |
204.8kDa | |
RUO - research use only | |
LRRK2 R1441C | |
Human | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Catalytic | |
LRRK Kinase Family | |
GST Tag | |
Frozen |