Learn More
LRRK2 [G2019S] Recombinant Human Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain.
483.00€ - 10550.00€
Especificaciones
Protein Tag GST Tag
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10499963
Ver documentos
Invitrogen
PV4881
10μg 483.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-09-2020
Añadir a la cesta
15468683
Ver documentos
Invitrogen
PR8764C
100μg 2225.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
15448773
Ver documentos
Invitrogen
PV4882
1mg 10550.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mutations in the LRRK2 gene have been associated with Parkinson's disease. The G2019S mutation of LRRK2 is associated with an increase in catalytic activity.
Especificaciones
Especificaciones
GST Tag