Learn More
LPAM-1 Rat, Biotin, Clone: DATK32, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB73-B-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932418
  • 85.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
LPAM-1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
DATK32
Biotin
Rat
25 μg
Primary
IgG2a κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote