Learn More
Estándar de viscosidad a baja temperatura, JF1-H, Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad a baja temperatura certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
Marca:  Paragon Scientific JF1-H
Detalles adicionales : CAS : 91770-15-9 Peso : 0.41000kg Transport : UN number : 1223 Chem class : 3 Pack group : III
Código de producto. 16040200
  • 92.05€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Dimensión del paquete estándar 500 ml, disponible también en 5 l. Póngase en contacto con sales@paragon-sci.com para otros volúmenes
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Sugerencias de productos
    Sugerencias de productos
    Videos
    Seguridad y manipulación
    Seguridad y manipulación
    Nombre del producto
    • 500ML JF1-H Low Temperature Viscosity Standard
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
    • Toxicidad por aspiración Categoría 1
    • Líquido inflamable Categoría 3
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
    Indicaciones de peligro
    • H226-Líquidos y vapores inflamables.
    • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
    • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
    Consejos de prudencia
    • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
    • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
    • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P331-NO provocar el vómito.
    • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
    • P391-Recoger el vertido.
    • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: kerosine sweetened
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.