Learn More
Estándar de viscosidad a baja temperatura
Los estándares de viscosidad a baja temperatura certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
92.05€ - 114.00€
Productos 4
Código de producto Marca Viscosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Viscosidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15886461
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
J10
757.0 mPa.s (-40°C)
92.05€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
15781928
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
JF1-L
5989.0 mPa.s (-40°C)
114.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
15568874
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
N120B
151216.0 mPa.s (-40°C)
92.05€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
15578874
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
N1400B
172195 mPa.s (-13°C)
106.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Videos
    SDS
    Documentos
    Documentos
    Product Certifications
    Nominal values quoted