Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de perfil bajo
Marca:  Thermo Scientific™ 035927.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15443595
  • 37.30€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Perfil bajo
25 ml
23mm
38mm
Níquel
45mm
Crisol de níquel