Learn More
Kartell™ Vaso de precipitados de polipropileno de perfil bajo de Clase B
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0081200
Detalles adicionales : Peso : 0.43052kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408842
Cantidad Precio
1 31.40€ / cada uno
2 29.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío
16-09-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Permanent molded or blue printed graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Especificaciones
Especificaciones
188.5 mm
500 mL
Perfil bajo
Vaso de precipitados
PP (Polipropileno)
ISO 7056-1981 (E), BS 5404 apartado 1
Adecuado para productos alimenticios
229 mm
Paquete de 2
100 °C
5000 ml