Learn More
Corning™ Microplaca de copolímero de olefinas cíclicas de base baja
Base baja diseñada para una sensibilidad óptima del lector inferior. La microplaca de copolímero de olefina cíclica de base baja tiene un excelente rango dinámico de señal.
Marca: Corning™ 4675
Detalles adicionales : Peso : 10.40000kg
Descripción
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
- 127 μm de espesor de película
- Microplacas de base baja de 536 pocillos, fondo negro/transparente o blanco/transparente
- Con código de barras
- Códigos de barras personalizados disponibles para compatibilidad con el sistema Kalypsys y con sistemas UHTS
- Baja autofluorescencia
- Amplia resistencia química incluidos DMSO y alcohol
- Alta estabilidad mecánica
- Optimizadas para planicidad y uniformidad
- Baja birrefringencia
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Sin tapa | |
Sin tratar | |
Copolímero de olefina cíclica | |
Hasta 8 μl | |
Sin tratar | |
100/caja | |
100/caja |
Estándar | |
32 x 48 | |
Negro, Fondo transparente | |
1536 | |
No estéril | |
Plano | |
20/Paq. | |
Transparente |