Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de amoníaco, para pruebas de tubos, intervalo bajo
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Marca: Lovibond™ 535600
Detalles adicionales : CAS : 1310-65-2 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Includes: Reactivo de cianurato de amoniaco (muestra de 5 ml, paquete de 100), reactivo de salicilato de amoniaco (muestra de 5 ml, paquete de 100), tubo de dilución LR AM (50 ct.)
Descripción
- Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
- Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Hach™
- Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
- Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
- La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
- “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
- El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
5 ml de reactivo de cianurato de amoniaco (paquete de 100), 5 ml de reactivo de salicilato de amoniaco (paquete de 100), tubo de dilución LR AM de 50 ct. | |
De 0 a 2,5 mg/l | |
Conjunto de reactivos de amoniaco de intervalo bajo |
Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros | |
25 | |
Salicilato |
Seguridad y manipulación
- LOW RANGE VARIO AM TUBE TEST REAGENT
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichlorocyanurate, sodium salicylate, sodium nitroprusside dih