Learn More
Lovibond™ Powder Packs™: para pruebas en tubos; nitrito; intervalo bajo; nitrito 3; 25 ml
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Marca: Lovibond™ 530970
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
- Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Orbeco-Hellige and Hach™
- Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
- Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
- La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
- “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
- El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
EPA de EE. UU. | |
Dihidrogenortofosfato de potasio del 75 al 85 %, dihidrato de sulfanilito sódico del 5 al 10 %, disulfato de potasio del 1 al 10 %, componentes no peligrosos del 1 al 5 % | |
25 ml | |
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
De 0 a 0,3 mg/l | |
0,85 oz |
Beige claro | |
3,1 | |
Polvo | |
Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros | |
Reactivo de nitrito 3 |
Seguridad y manipulación
- POWDER VARIO NITRI3 25 ML
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: dipotassium disulphate