Learn More
Lovibond™ Celda de colorimetría de vidrio óptico
Fabricada con vidrio óptico de los más altos estándares.
Marca: Lovibond™ 606130
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Fabricado con vidrio óptico de los más altos estándares.
Celdas fusionadas de precisión en una gama de dimensiones y trayectorias ópticas. Nota: Para instrumentos equipados con una unidad de calefacción y siempre que las celdas estén sometidas a un choque térmico, se recomienda utilizar celdas de borosilicato.
- Series: W600 óptico
- Celdas de 21 x 40 mm
- Usar solo con muestras no calentadas (hasta 40 °C)
Especificaciones
Celda de colorimetría | |
Instrumentos modelo FS, PFXi-195, 880, 950 y 995 con muestras sin calentar (hasta 40 °C) | |
Vidrio óptico | |
10,79 mm |