Learn More
Lovibond™ MC500, MD600 Colorimeter Replacement Reagents: pH value
For use with MC500 and MD600 multi-parameter colorimeter
Marca: Lovibond™ 471040
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Rojo | |
15 ml | |
Análisis de la calidad del agua | |
Desde 6,5 hasta 8,4 | |
Rojo fenol | |
0,5 oz |
7,7 | |
Líquido | |
Colorímetro multiparámetro MC500 | |
20 °C | |
Solución de rojo de fenol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Phenolred solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: butan-2-ol