Learn More
Lovibond™ Reactivos de repuesto de colorímetro MC500: Alcalinidad-m (total)
Para utilizar con el colorímetro multiparámetro MC500
Marca: Lovibond™ 513210BT
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Para utilizar con el colorímetro multiparámetro MC500
- Parámetro: Alcalinidad-m (total)
- Método: Indicador/ácido
Especificaciones
Amarillo | |
Tableta | |
Colorímetro multiparámetro MC500 | |
De 5 a 300 mg/l | |
Pastilla Alka-M |
3,5 | |
Análisis de la calidad del agua | |
100 | |
Indicador/ácido |