Learn More
Lovibond™ Espectrofotómetro de imágenes portátil LC 100
Genera informes de conformidad en formatos PDF o Excel que se pueden compartir fácilmente con PC o impresora compatible
2420.00€ - 4020.00€
Especificaciones
Pantalla TFT
Incluye Espectrofotómetro, soporte, celdas de muestra, cable USB, maletín de transporte
Tiempo de medición 1,8 s
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
15564283
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
401100
Alimentos y bebidas, revestimientos, productos domésticos, productos farmacéuticos y cosméticos, textiles, productos químicos, médicos y clínicos, plásticos
2420.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15360815
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
401120
Alimentos y bebidas, recubrimientos, textiles, químicos, farmacéuticos y cosméticos, médicos y clínicos, productos para el hogar, plásticos, soluciones de azúcar, jarabes y miel
4020.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Cada medición combina 27 imágenes iluminadas con diferentes colores y desde diferentes direcciones
  • Permite la vista previa del área de medición y el almacenamiento y la recuperación de imagen después de la medición
  • Mide y almacena hasta 20 patrones de referencia con cada fecha y hora marcadas con la opción de nombrar
  • Almacena hasta 350 mediciones de muestras en el dispositivo y compara con patrones de referencia
  • Las muestras se pueden etiquetar mediante el teclado en pantalla para texto o mediante grabadora de voz integrada
  • Solo para uso en interiores
Kit integrado LC 100 y SV 100
  • Contenido: espectrofotómetro, soporte, celdas de muestra, cable USB, maletÍn de transporte
  • Alimentos y bebidas, textiles, químicos, productos farmacéuticos y cosméticos, médicos y clínicos
Especificaciones
Especificaciones
TFT
Espectrofotómetro, soporte, celdas de muestra, cable USB, maletín de transporte
1,8 s