Learn More
Lovibond™ ET 740 y ET 750 - Test de jarras/medidor de floculación de laboratorio
Los medidores de floculación (también conocido como Test de jarras) están diseñados para una amplia gama de aplicaciones, como prueba de la eficacia de floculación o de los agentes de precipitación
Marca: Lovibond™ 2419160
Detalles adicionales : Peso : 22.50000kg
Includes: Fuente de alimentación con adaptador para EE.UU., UE y Reino Unido. Manual de instrucciones.
Requires : Vasos de precipitados de 1000 ml, perfil bajo
Descripción
Flocculation Testers (also known as Jar Testers) are designed for a range of applications - such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
Velocidad de agitación variable continuamente (solo versiones de laboratorio)
- Pantalla digital de RPM de agitación.
- Función de temporizador
- Panel trasero iluminado.
- Opción de ajuste de altura para las cuchillas de agitación durante el funcionamiento.
- Hora y fecha.
Los medidores de floculación no se suministran con vasos de precipitados. Comprélos a un proveedor de productos de laboratorio.
Especificaciones
Medidor de floculación de laboratorio | |
Fuente de alimentación con adaptador para EE.UU., UE y Reino Unido, manual de instrucciones | |
Para una amplia gama de aplicaciones, como la comprobación de eficiencia de floculación o agentes de precipitación | |
37 x 13,5 x 10,25 in (93,9 x 34,2 x 26,03 cm) | |
93,9 cm | |
34,2 cm | |
26,03 cm | |
50/60 Hz | |
37,5 lb |
Digital | |
Temporizador | |
Una revolución | |
37 in | |
13,5 in | |
10,25 in | |
115/230 V 50/60 Hz | |
115/230 V | |
17 kg |