Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Dureza total
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
Marca:  Lovibond™ 414250
Detalles adicionales : Peso : 0.27100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Código de producto. 10576892
  • 56.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Includes:
  • Recipiente de muestras calibrado, 100 ml
  • Comprimidos para dureza total LR (BW) (200 comprimidos)
  • Instrucciones
  • Estuche de almacenamiento
Especificaciones
Análisis de agua periódico
100
Minikit de dureza total LR
Recipiente de muestras calibrado de 100 ml, comprimidos para dureza de calcio LR, instrucciones, estuche de almacenamiento
De 1 a 50 mg/l
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol,tri-sodium phosphate dodecahydrate