Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Total Hardness HR
Accurate test kit for routine water analysis
47.55€ - 56.70€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Nº de pruebas 100
Tipo Minikit de dureza total
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca temp Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca temp Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10064500
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
414450
De 20 a 800 mg/l Frasco de dispensación, recipiente de muestras calibrado de 100 ml, recipiente de muestras calibrado de 30 ml, comprimidos para dureza total, instrucciones, estuche de almacenamiento
56.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10300071
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
414240
De 5 a 500 mg/l Recipiente de muestras calibrado de 30 ml, recipiente de muestras calibrado de 30 ml, comprimidos para dureza total, instrucciones, estuche de almacenamiento
56.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11768999
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
414240
De 5 a 500 mg/l Recipiente de muestras calibrado de 30 ml, recipiente de muestras calibrado de 30 ml, comprimidos para dureza total, instrucciones, estuche de almacenamiento Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Análisis de agua periódico
100
Minikit de dureza total