Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Fosfato LR
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
Marca:  Lovibond™ 147240
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 10671603
  • 71.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes:
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Comprimidos de fosfato LR n.º 1, (paquete de 100)
  • Comprimidos de fosfato LR n.º 2, (paquete de 100)
  • Celdas de muestra 2 x 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Descripción
Descripción
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Especificaciones
±5%
Carcasa aqua comparator™, disco Aqua comparator™, comprimidos de fosfato LR n.º1, comprimidos de fosfato LR n.º2, celdas de muestra 2 x 13,5 mm, trituradora de comprimidos, instrucciones, estuche de transporte
De 0 a 4 mg/l
Análisis de agua periódico
100
Kit de pruebas AC de fosfato LR
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P313-Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: disodium disulphite,sodium hydrogensulphate, adipic acid